21365
(−)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
(1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
atividade óptica
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
grupo funcional
ketone
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
chave InChI
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Categorias relacionadas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)