Documentos Principais
8.40094
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O4S
Número CAS:
Peso molecular:
232.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
252-817-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pH
1.2-1.4 (20 g/L in H2O)
pf
193-196 °C (decomposes)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)C[C@@]21C(C(CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7?,10-/m0/s1
chave InChI
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): -23.0 - -21.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3