Documentos Principais
8.22311
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, for resolution of racemates
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O4S
Número CAS:
Peso molecular:
232.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
221-554-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pH
0.3 (200 g/L in H2O)
pf
195 °C (decomposes)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/p-1/t7-,10-/m0/s1
chave InChI
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3