226076
Benzaldehyde dimethyl acetal
99%
Sinônimo(s):
α,α-Dimethoxytoluene
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
chave InChI
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Benzaldehyde dimethyl acetal is derived from the condensation reaction between benzaldehyde and methanol. It is used as a protecting group.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?