Documentos Principais
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-Benzylidene)methyl-α-D-glucopyranoside
97%
Sinônimo(s):
4,6-O-Benzylidene-methyl-α-D-glucopyranoside, Methyl 4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18O6
Número CAS:
Peso molecular:
282.29
Beilstein:
89619
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
pf
164-165 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
chave InChI
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Aplicação
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)