M1379
Methyl α-D-galactopyranoside
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
Methyl α-D-galactoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D 173 to 180°, c = 1.5% (w/v) in water
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
white
pf
116-117 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
chave InChI
HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?