M7633
4-Metilumbeliferil α-D-galactopiranosídeo
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
MU-alpha-GAL
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescência
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
chave InChI
YUDPTGPSBJVHCN-CHUNWDLHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?