68903
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt
galactose-6-sulfate sulphatase substrate, ≥90% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-MU-Gal-6S sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Beta-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Gal-6S sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, ≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
chave InChI
KHTOBGQRIASILC-XNSOHGFJSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?