Key Documents
N1127
Sigma-Aldrich
2-Nitrofenil β-D-galactopiranosídeo
≥98% (enzymatic)
Sinônimo(s):
o-Nitrofenil β-D-galactopiranosídeo, ONPG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO8
Número CAS:
Peso molecular:
301.25
Beilstein:
92207
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.52
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (enzymatic)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
chave InChI
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Descrição geral
O ONPG (2-nitrofenil β-D-galactopiranosídeo) é um substrato colorimétrico da β-galactosidase.
Aplicação
O 2-nitrofenil β-D-galactopiranosídeo é um substrato enzimático usado para detectar a atividade de lacZ, e, assim, a presença de β-galactosidase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
βA ß-galactosidase quebra a lactose em galactose e glicose. βA ß-galactosidase não é específica para lactose e pode agir sobre galactosídeos simples. A hidrólise de 2-nitrofenil β-D-galactopiranosídeo resulta na liberação de galactose e de um composto cromogênico amarelo. O substrato do teste não depende de uma enzima permease induzida ou constitutiva para entrar na célula, portanto as reações são rápidas e ocorrem em menos de 24 horas.
Princípio
βA ß-galactosidase quebra a lactose em galactose e glicose. βA ß-galactosidase não é específica para lactose e pode agir sobre galactosídeos simples. A hidrólise de 2-nitrofenil β-D-galactopiranosídeo resulta na liberação de galactose e de um composto cromogênico amarelo. O substrato do teste não depende de uma enzima permease induzida ou constitutiva para entrar na célula, portanto as reações são rápidas e ocorrem em menos de 24 horas.
Reconstituição
Uma solução-estoque pode ser preparada em água de grau para biologia molecular em uma concentração de 3 mg/ml. Alternativamente, uma solução-estoque de cerca de 20,5 mg/ml é preparada em tampão fosfato de sódio 100 mM (pH 7,3). Pode ser necessário leve aquecimento para dissolver completamente o produto.
Substratos
Substrato cromogênico para β-galactosidase
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Receptor-mediated transport of DNA into eukaryotic cells.
M Cotten et al.
Methods in enzymology, 217, 618-644 (1993-01-01)
Superimposition of temperature regulation on yeast promoters.
A Z Sledziewski et al.
Methods in enzymology, 185, 351-366 (1990-01-01)
Steven T Bruckbauer et al.
PloS one, 14(1), e0199482-e0199482 (2019-01-24)
We have previously generated four replicate populations of ionizing radiation (IR)-resistant Escherichia coli though directed evolution. Sequencing of isolates from these populations revealed that mutations affecting DNA repair (through DNA double-strand break repair and replication restart), ROS amelioration, and cell
D R Henderson et al.
Clinical chemistry, 32(9), 1637-1641 (1986-09-01)
Genetic engineering of beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) has led to the development of a new homogeneous assay system, CEDIA. The Z gene of the lac operon of Escherichia coli encodes a large enzymatically inactive polypeptide that spontaneously aggregates and folds to
Amy H Camp et al.
Genes & development, 23(8), 1014-1024 (2009-04-25)
Spore formation by Bacillus subtilis takes place in a sporangium consisting of two chambers, the forespore and the mother cell, which are linked by pathways of intercellular communication. One pathway, which couples the activation of the forespore transcription factor sigma(G)
Artigos
Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.