P6501
Phenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
P-Gal, Phenyl β-D-galactoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
for mineral oil production sites, untaxed
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
chave InChI
NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3