N2127
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside
α-mannosidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside, pNP-alpha-D-Man, pNPalphaMan
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, α-mannosidase substrate
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
chave InChI
IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?