M7257
α-Mannosidase from Canavalia ensiformis (Jack bean)
ammonium sulfate suspension, ≥15 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
α-D-Mannoside mannohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥15 units/mg protein (biuret)
atividade externa
β-galactosidase, β-N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase and α-L-fucosidase <0.05%
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Zn/q+2
chave InChI
PTFCDOFLOPIGGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for the digestion of neutral glycans.
- to remove O-glycans from recombinant β-glucosidase
- for the inhibition of renal fibroblasts proliferation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions