A2264
β-N-Acetylglucosaminidase from Canavalia ensiformis (Jack bean)
ammonium sulfate suspension, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
β-N-Acetyl-D-hexosaminide N-acetylhexosaminohydrolase, β-N-Acetylhexosaminidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥10 units/mg protein
atividade externa
α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1%
α-mannosidase ≤0.2%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
inibidor
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions