Documentos Principais
B4377
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
esterase substrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7BrClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
288.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
chave InChI
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Atenção
Decomposes in storage with development of dark blue-green color.
Substratos
A histochemical substrate for esterase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Studies in enzyme cytochemistry. V. An appraisal of indigogenic reactions for esterase localization.
S J HOLT et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 148(933), 520-532 (1958-04-08)