I3500
Indoxyl acetate
≥95% (GC)
Sinônimo(s):
3-Indolyl acetate, 3-Acetoxyindole
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
powder
pf
128-130 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
chave InChI
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- has been used to prepare free indoxyl for fermentor feeds and for in vitro 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate (DAHP) synthase inactivation assays
- may be used as the potential substrate for the evaluation of carbonic anhydrases (CAs) esterase activity
- may be used to prepare indoxyl acetate differential disk to evaluate the indoxyl acetate hydrolysis test for the differentiation of Campylobacter species
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?