N9876
4-Nitrophenyl butyrate
lipase substrate, chromogenic, esterase substrate, ≥98%, liquid
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl butyrate, Butyric acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Nitrophenyl butyrate, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
densidade
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-2-3-10(12)15-9-6-4-8(5-7-9)11(13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
chave InChI
DVDUMIQZEUTAGK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a substrate for esterase activity in monocyte-derived macrophage cell line in response to polyethylene
- as a substrate for mycobacterial phospholipase A and mycobacterial cutinase activity
- as a substrate to determine the effect of buffers and solvents on human carboxylesterase
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3