N2752
4-Nitrophenyl palmitate
lipase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl palmitate, Hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl palmitate, lipase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
chave InChI
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?