Documentos Principais
A2765
Sigma-Aldrich
Azocaseína
protease substrate, chromogenic, powder
Sinônimo(s):
Sulfanilamida-azocaseína
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Nome do produto
Azocaseína, protease substrate
fonte biológica
bovine
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
solubilidade
water: 5 mg/mL, clear, orange to very deep orange
ε (coeficiente de extinção)
≥25 at 440 nm in 0.1 M NaOH at 1%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A azocaseína é um derivado cromogênico da caseína. A protease degrada a azocaseína para produzir azopeptídeos solúveis em TCA com alta absorbância UV. Este ensaio de azocaseína é amplamente utilizado para estimar a produção de protease por fermentação bacteriana em substratos sintéticos de glicose e sais inorgânicos.
Aplicação
A azocaseína foi usada como substrato para determinação da atividade de protease.
A azocaseína é um agente inflamatório que é usado para induzir a amiloidose por amiloide A em animais experimentais.
A azocaseína é um substrato de protease não específico. A hidrólise da caseína libera o corante azo no meio, onde é detectado por absorbância a 440 nm.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Recombinant proteins from plants: production and isolation of clinically useful compounds, 3 (1998)
Azocasein substrate for determination of proteolytic activity: reexamining a traditional method using bromelain samples
Coelho DF, et al.
BioMed Research International, 2016 (2016)
Prevalence and characterization of Bacillus cereus group from various marketed dairy products in India
Kumari S and Sarkar PK
Dairy science & technology, 94(5), 483-497 (2014)
Hongfei Liu et al.
Protein and peptide letters, 27(11), 1102-1113 (2020-03-21)
Protein drugs have disadvantages, such as short half-lives, unstable biological activities, and low utilization efficiency. In this paper, a porous ion-responsive targeted drug delivery system was designed, combining biodegradable carriers with ion exchange technology to overcome problems for protein drug
Azocasein assay for alkaline protease in complex fermentation broth
Iversen SL and Jorgensen MH
Biotechnol. Tech., 9(8), 573-576 (1995)