Documentos Principais
K8500
Sigma-Aldrich
Keratin azure
Solid
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Keratin azure, suitable for use as a protease substrate
Nível de qualidade
Formulário
solid
cor
blue to very dark blue
adequação
suitable for protease substrate
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Keratin Azure is blue-dyed sheep wool that is made of (alpha) keratin.
Aplicação
Keratin azure is commonly used for monitoring the degradation of (beta) keratin. It has been used as a substrate in the keratin utilization assay to assess keratinase degradation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Keratinolytic activity of Streptomyces strain BA7, a new isolate from Turkey.
Korkmaz H
Annals of Microbiology, 53, 85-85 (2003)
Production, characterization and application of keratinase from Streptomyces gulbargensis.
Syed DG
Bioresource Technology, 100, 1868-1868 (2009)
Methods to Determine Enzymatic Activity (2013)