Key Documents
F9252
Sigma-Aldrich
Reagente de fenol segundo Folin-Ciocalteu
suitable for determination of total protein by Lowry method, 1.9-2.1 N
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.9-2.1 N
cor
clear yellow
faint yellow to very dark yellow, and Faint Green-Yellow to Very Dark Green-Yellow
pH
<0.5 (20 °C)
densidade
1.240 g/cm3 at 20 °C
adequação
suitable for determination of total protein by Lowry method
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Reagente fenólico segundo Folin-Ciocalteu é mais comumente usado no método de Lowry para determinar a concentração proteica. Ele também foi usado para a quantificação de compostos fenólicos totais. Neste método, a proteína é pré-tratada com cobre (II) em um reagente de biureto modificado (solução de cobre alcalino,
estabilizada com tartarato de sódio e potássio). A adição do reagente fenólico produz cromógenos que fornecem absorbância crescente entre 550-750 nm. Normalmente, a absorbância no pico (750 nm) ou área de elevação (660 nm) é usada para quantificar as concentrações proteicas entre 1-100 mg/ml enquanto a absorbância em 550 nm é usada para quantificar concentrações proteicas maiores.
Na ausência de cobre, a intensidade de cor é determinada principalmente pelo teor de tirosina e triptofano da proteína e, menos significativamente, por cisteína e histidina. O cobre (II) não afeta a formação de cor por tirosina, triptofano ou histidina, mas reduz a formação de cor em decorrência de cisteína.
Foram publicadas muitas modificações do procedimento de ensaio original, incluindo métodos para aprimorar o desenvolvimento de cor, para determinar o teor de proteínas insolúveis e para automação do procedimento. Compostos incluindo muitos tampões, agentes quelantes, detergentes e compostos orgânicos cíclicos podem interferir no ensaio de proteína de Lowry.
Reagente fenólico segundo Folin-Ciocalteu também pode ser usado como reagente em spray em procedimentos cromatográficos.
Aplicação
Reagente fenólico segundo Folin-Ciocalteu foi usado para estimação do teor total de fenol em amostras.
Outras notas
O reagente fenólico segundo Folin-Ciocalteu não contém fenol. Em vez disso, o reagente reage com fenóis e substâncias redutoras não fenólicas para formar cromógenos que podem ser detectados por espectrofotometria.
Ligação
Este produto também está disponível como parte de um kit.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin-Ciocalteu reagent.
Ainsworth EA and Gillespie KM
Nature Protocols, 2, 875-875 (2007)
David L Jones et al.
PloS one, 9(3), e90882-e90882 (2014-03-19)
Monitoring the properties of dissolved organic carbon (DOC) in soil water is frequently used to evaluate changes in soil quality and to explain shifts in freshwater ecosystem functioning. Using >700 individual soils (0-15 cm) collected from a 209,331 km(2) area
Han-Shin Kim et al.
Scientific reports, 6, 25318-25318 (2016-05-05)
Biofilm formation on biotic or abiotic surfaces has unwanted consequences in medical, clinical, and industrial settings. Treatments with antibiotics or biocides are often ineffective in eradicating biofilms. Promising alternatives to conventional agents are biofilm-inhibiting compounds regulating biofilm development without toxicity
Nutritional evaluation of some subtropical red and green seaweeds Part II. In vitro protein digestibility and amino acid profiles of protein concentrates.
Wong KH and Cheung PCK
Food Chemistry, 72, 11-17 (2001)
Lowry's method of protein estimation: some more insights.
S Sengupta et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 45(1), 80-80 (1993-01-01)
Artigos
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Protocolos
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Protease using Casein as a substrate at Sigma-Aldrich St. Louis.
Conteúdo relacionado
A wide variety of products for traditional protein quantitation techniques such as BCA and Bradford. Also, products for alternative assays such as Lowry, Micro Pyrogallol and FluoroProfile are also available for total protein determination.