Documentos Principais
1.09001
Supelco
Reagente de fenol segundo Folin-Ciocalteu
Sinônimo(s):
Reagent for phenol and bovine serum albumine acc. to Folin and Ciocalteu
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Formulário
liquid
pH
<0.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.24 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Fitoquímicos, potenciais antioxidantes e antimicrobianos e análise LC-MS da Centaururea parviflora Desf. Extratos: Esta pesquisa utiliza o reagente Folin-Ciocalteu para analisar as propriedades antioxidantes da Centaurica parviflora, enfatizando sua aplicação na identificação de antioxidantes naturais potentes que são cruciais nas indústrias farmacêutica, nutracêutica e cosmética (Hechaichi et al., 2023).
  • Otimização da extração assistida por micro-ondas de compostos antioxidantes de folhas de cebolinha usando o design Box-Behnken: Este estudo demonstra o uso do reagente Folin-Ciocalteu para determinar a eficiência dos métodos de extração assistidos por micro-ondas em antioxidantes isolados, essenciais para aumentar a segurança e a vida útil dos alimentos (Aquino et al., 2023).
  • Efeito de maltagens em compostos fenólicos e atividade radical de eliminação em cereais de café da manhã e grãos: O reagente Folin-Ciocalteu é empregado aqui para medir o conteúdo fenólico total, fornecendo informações sobre como a maltagem influencia as propriedades antioxidantes dos grãos, essencial para cientistas alimentares e indústrias alimentares focadas na saúde (Vingrys et al., 2022).
  • Métodos avançados de quantificação para polifenóis em algas marrons - aplicando um método seletivo de qNMR em comparação com o ensaio TPC: Esta pesquisa explora a efetividade comparativa do reagente Folin-Ciocalteu contra métodos avançados de qNMR para quantificação de polifenóis, crítico para análise antioxidante precisa e eficiente em bioprodutos marinhos (Wekre et al., 2022).
  • Uma planta endêmica da região do Mediterrâneo: Caracterização fitoquímica de extratos de frutos de Medronheiro (Arbutus unedo L.) em diferentes fases de maturação: Utilizando o reagente Folin-Ciocalteu, este estudo avalia o teor fenólico e a capacidade antioxidante de frutos de morango em diversos estágios, destacando sua importância no desenvolvimento de alimentos funcionais e nutracêuticos (Scarano et al., 2022).
Nota de análise
Ácido equivalente: c(H⁺) = 2 mol/l (2N)
Sensibilidade (ao fenol): em conformidade
Sensibilidade (à albumina sérica bovina): em conformidade
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2