Documentos Principais
1.06392
Supelco
Carbonato de sódio
anhydrous for analysis EMSURE® ISO
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
207-838-8
NACRES:
NA.21
Agency
reag. ISO
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Formulário
powder
potência
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pf
851 °C (lit.)
solubilidade
212.5 g/L
densidade
2.53 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1100 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Aumento do conteúdo de carbonato em hidroxiapatitas: O carbonato de sódio é crucial na sintetização de hidroxiapatitas substituídas por carbonato, que são materiais importantes na regeneração óssea e em aplicações dentárias. Pesquisas recentes têm se concentrado em maximizar o conteúdo de carbonato nesses materiais, destacando o papel do carbonato de sódio no aprimoramento de suas propriedades estruturais e funcionais (Nowicki et al., Journal of Solid State Chemistry, 2021).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Nota de análise
Teor (acidimétrico; calculado em substância seca): ≥ 99,9 %
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Silicato (como SiO₂): ≤ 0,002%
Enxofre total (como SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,01%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Perda na secagem (300 °C): ≤ 1,0%
Corresponde à ISO
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting