Documentos Principais
1.06516
Supelco
Tiossulfato de sódio pentaidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Tiossulfato de sódio pentaidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
248.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-867-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-101.0% (iodometric)
Formulário
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
48 °C
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.008%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%
sulfide (S2-): passes test
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Síntese de amidas de arila dos sais de acila-Bunte e azidas de arila: Detalha a aplicação do tiossulfato de sódio pentaidratado em química orgânica sintética, especificamente na síntese de amidas de arila, ilustrando sua utilidade na facilitação de reações químicas complexas (Chen et al., 2023).
Ligação
Substitui: SX0815-1; SX0815
Nota de análise
Teor (iodométrico): 99,5%-101,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Valor de ph (5%; água, 25 °C): 6,0-7,5
valor de pH (10%; água): 6,0-7,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,008%
Sulfato e sulfito (como SO₄): ≤ 0,1%
Sulfeto (S): passa no teste
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,002%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,001%
Mg (magnésio): ≤ 0,001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1