Documentos Principais
1.05134
Supelco
Potassium sulfide
small lumps for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Potassium sulfide, Potassium monosulfide
About This Item
Fórmula linear:
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Formulário:
solid
solubilidade:
500 g/L
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Formulário
solid
concentração
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
200-250 °C
solubilidade
500 g/L
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000‑1200 kg/m3
traços de ânion
sulfite (SO32-): ≤1%
thiosulfate (S2O32-): ≤20
traços de cátion
N: ≤0.01%
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
chave InChI
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (complexometric, as K₂S): ≥ 44 %
Sulfite (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfate (S₂O₃): about 20
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3