13468
Sodium sulfide hydrate
≥60%, scales
Sinônimo(s):
μ-Sulfidedisodium hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
scales
Nível de qualidade
adequação da reação
core: sodium
reagent type: catalyst
concentração
≥60%
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
chave InChI
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?