742546
Hydrogen sulfide solution
0.8 M in THF
Sinônimo(s):
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
Ensaio
0.79 M in THF
Formulário
liquid
concentração
0.7-0.9 M in THF
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S
InChI
1S/H2S/h1H2
chave InChI
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide