Documentos Principais
901592
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
About This Item
Fórmula linear:
SO2
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.8935 g/mL
InChI
1S/O2S/c1-3-2
chave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfur dioxide solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Pentavalent arsenic to trivalent arsenic in the presence of sulfuric acid.
  • Graphene oxide to graphene in the presence of water.
Valuable reagent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
0.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)