Documentos Principais
926744
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in toluene
About This Item
Fórmula linear:
SO2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in toluene
densidade
0.888 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
chave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable reagent offered as a solution in toluene for more convenient handling.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)