Key Documents
926779
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
2.0 M in acetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
SO2
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
2.0 M in acetonitrile
densidade
0.84113
InChI
1S/O2S/c1-3-2
chave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfur dioxide solution (2.0 M in MeCN) can be used in electrochemical transformations, including the metal-free synthesis of sulfonamides.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
S Gomi et al.
The Journal of antibiotics, 41(4), 425-432 (1988-04-01)
Structures of new antibiotics SF2446A1, A2, A3, B1, B2 and B3 have been deduced by means of spectral analyses and chemical studies. The structure of SF2446A1 which is a main product of fermentation and has the strongest antimicrobial activity, has