900783
Silica
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, thiol functionalized
Sinônimo(s):
Mesoporous silica, Thiol functionalized MCM-48, Thiol functionalized mesoporous slica
Formulário
solid
área da superfície
1400-1600 m2/g
tamanho de partícula
<15 μm
tamanho de poro
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm pore size
grupo funcional
thiol
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)