791342
Silica, nanoparticle dispersion in water
<50 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Sinônimo(s):
NH2 functionalized NPs
forma
dispersion
nanoparticles
prazo de validade
1 yr
concentração
in water (Dispersion)
tamanho de partícula
<50 nm (DLS)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
Dispersion loading and medium (27 ± 3) wt.-% in water
Particle size d90 (volume distribution; DLS) < 50 nm
pH 2 ± 1
Density (1.2 ± 0.1) g/l
Primary particle size < 20 nm
Surface modification using Triethoxylpropylaminosilane
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)