Documentos Principais
679658
Sigma-Aldrich
Tris(4-formylphenyl)amine
97%
Sinônimo(s):
4,4′,4″-Nitrilotrisbenzaldehyde, 4,4′,4″-Triformyltriphenylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
329.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
244-248 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
chave InChI
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in preparation of triangular ligands for self-assembly into M4L4 tetrahedra.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 3736-3736 (2007)
Artigos
The soaring global demand for energy, coupled with the limited supply of fossil fuels, has increased the need for renewable, low-cost energy sources. Organic electronics have shown great promise for applications in lighting, power, and circuitry, with rapidly improving performance already surpassing that of amorphous silicon-based counterparts.