About This Item
Fórmula linear:
(BrC6H4)3N
Número CAS:
Peso molecular:
482.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
141-143 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccc(Br)cc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br3N/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
chave InChI
ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Tris(4-bromophenyl)amine was used in the synthesis of porous luminescent covalent--organic polymers (COPs).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Zhonghua Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 33(14), 1184-1190 (2012-04-18)
Three porous luminescent covalent--organic polymers (COPs) have been synthesized through self-polycondensation of the monomers of tris(4-bromophenyl)amine, 1,3,5-tris(4-bromophenyl)benzene, and 2,4,6-tris-(4-bromo-phenyl)-[1,3,5]triazine by using Ni-catalyzed Yamamoto reaction. All the COP materials possess not only high Brunauer-Emmett-Teller (BET) specific surface area of about 2000
S A Ponomarenko et al.
Faraday discussions, 174, 313-339 (2014-10-04)
This contribution describes recent progress in the design, synthesis and properties of solution-processible star-shaped oligomers and their application in organic photovoltaics. Even though alternative chemistry has been used to design such oligomers, the most successful approach is based on a