Key Documents
643831
Sigma-Aldrich
4-Bromotriphenylamine
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14BrN
Número CAS:
Peso molecular:
324.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
108-112 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
chave InChI
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)