900517
B-[4-(1,2,2-Triphenylethenyl)phenyl]boronic acid
Sinônimo(s):
1,2,2-Triphenylethenyl-(4′-phenylene) boronic acid, [4-(1,2,2-Triphenylvinyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
126-131 °C
cadeia de caracteres SMILES
B(O)(O)c1ccc(cc1)C(=C(c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C26H21BO2/c28-27(29)24-18-16-23(17-19-24)26(22-14-8-3-9-15-22)25(20-10-4-1-5-11-20)21-12-6-2-7-13-21/h1-19,28-29H
chave InChI
XSIVQWOJIOHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)