797219
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)diphenol
Sinônimo(s):
1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-diphenylethylene, 4,4′-(1,2-Diphenyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, TPE-DOH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
225 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O2/c27-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(28)18-14-22/h1-18,27-28H/b26-25+
chave InChI
ZYIGFXHZSKIVOO-OCEACIFDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.