514055
5-Formyl-2-thienylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
pf
132-135 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H5BO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H
chave InChI
DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction