276030
2,3-Dimethoxy-1,3-butadiene
95%
Sinônimo(s):
2,3-Dimethoxybuta-1,3-diene, 2,3-Dimethoxybutadiene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
134-136 °C/745 mmHg (lit.)
pf
19 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=C)C(=C)OC
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7-3)6(2)8-4/h1-2H2,3-4H3
chave InChI
NHBDKDZHQKQPTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the preparation of 3,4-dimethoxythiophene, an intermediate for the synthesis of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT). It may also be used to form thio esters by reacting with mercaptans in the presence of cobalt carbonyl catalyst.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.