263567
1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
98%, stable crystalline form of butadiyne
Sinônimo(s):
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, BTMSBD
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pf
111-113 °C (lit.)
densidade
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 1,1,3,4-Tetrasilyl-substituted 1,3-butadienes or 1,1,3,4-tetrasilyl-substituted 1,2-butadienes by hydrosilylation reaction using various hydridosilanes and catalysts.
- Glycosylated oligo(ethynylene)s using the Negishi reaction.
- (±) Falcarinol, a polyacetylene class of fatty alcohol.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?