216143
Fluoreto de tetrabutilamônio
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
TBAF
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in THF
Impurezas
~5 wt. % water
densidade
0.903 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Para a desproteção dos grupos silila e N-sulfonila.
- Nas reações de fluoração.
- Para sintetizar 2-indóis substituídos por reação de ciclização de várias 2-etinilanilinas com alcinos terminais usando catalisador de Pd. Também pode ser usado como um ativador na síntese de alcinos arilados ou alquenilados pela reação de acoplamento de haletos de arila e alquenila com alcinos terminais na presença de catalisador de Pd.
- Inibidores triplos de recaptação de monominas como uma nova geração de antidepressivos
- Álcoois por meio da hidrólise de alquil silil ésteres, de pH neutro, em soluções tamponadas orgânicas-aquosas mistas
- Oligorribonucleotídeos com ligações modificadas por fosfonato
- Aril alquil álcoois por meio da alilação de Nozaki-Hiyama catalisada por ligantes quirais de bipiridil-diol e tricloreto de crômio
- Ésteres de ácido dienoico conjugados usando reações de acoplamento de Suzuki
- Inibidor de Hsp90 o-aminobenzamida macrocíclico com atividade antitumoral
- Inibidores duplos de fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K)/proteína-alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR)
- Glicosídeos poliacetilênicos antidiabéticos
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?