Documentos Principais
107212
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(F) · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
165.20
Beilstein:
3916184
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
39-42 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
chave InChI
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism
  • Cross-coupling reactions with alkenylsilanols
  • Fluorination of dichloronitrobenzene
Used as:
  • Reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)