Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
139009
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabiciclo[5,4,0]undec-7-eno
greener alternative
98%
Sinônimo(s):
2,3,4,6,7,8,9,10-Octa-hidropirimidol[1,2-a]azepina, DBU
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16N2
Peso molecular:
152.24
Beilstein:
508906
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5.3 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.522-1.524 (lit.)
p.e.
80-83 °C/0.6 mmHg (lit.)
pf
-70 °C
densidade
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
chave InChI
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto foi aprimorado para eficiência catalítica. Clique aqui para obter mais informações.
O 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno é uma base de amidina bicíclica. É uma base de amina terciária não nucleofílica e com bloqueio estérico, usada em química orgânica. Ela é relatada como sendo melhor que o catalisador de amina na reação de Baylis-Hillman. Ela promove a reação de metilação de fenóis, indóis e benzimidazóis com o carbonato de dimetila em condições brandas.
Aplicação
O 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) pode ser usado:
  • como catalisador para a esterificação de ácido carboxílico com carbonato de dimetila
  • na síntese da duocarmicina e análogos de CC-1065
  • como catalisador na adição de aza-Michael e reação de condensação de Knovenegal
  • como base para a desalogenação de adutos de Diels-Alder halogenados e as 2,4-dienonas ativadas resultantes sendo submetidas a adições de Michael regio e estereodirecionadas, usando o reagente de Yamamoto (CH3Cu · BF3)
  • em uma nova síntese do sistema de anel ABCD da camptotecina
O 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno pode ser usado como catalisador para a dissolução e ativação da celulose por uma reação reversível de seus grupos hidroxila com dióxido de carbono. Este sistema de celulose dissolvida pode ser derivado para formar ésteres mistos de celulose.
Usada em uma nova síntese do sistema de anel ABCD da camptotecina.
Características e benefícios
Base de aminas impedidas forte.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
116 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
DBU (1, 8-diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene)-A Nucleophillic Base.
Ghosh N
Synlett, 2004(03), 574-575 (2004)
W C Shieh et al.
Organic letters, 3(26), 4279-4281 (2002-01-11)
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) is a novel and active catalyst in promoting the methylation reaction of phenols, indoles, and benzimidazoles with dimethyl carbonate under mild conditions. Additional rate enhancement is accomplished by applying microwave irradiation. By incorporating tetrabutylammonium iodide, the same microwave
Synthesis of cellulose acetate propionate and cellulose acetate butyrate in a CO2/DBU/DMSO system.
Xu Q, et al.
Cellulose, 25(1), 205-216 (2018)
Tetrahedron, 60, 4821-4827 (2004)
Weixiang Dai et al.
Organic letters, 8(20), 4665-4667 (2006-09-22)
A new synthetic pathway to the parent and substituted ABCD ring cores of the camptothecin family of alkaloids was developed. The N-alkylation of 1,6-dihydro-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile (2) with 3-bromo-1-phenylpropyne provided 3a using Curran's protocol. Treatment of 3a with a catalytic amount of
Artigos
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
Enantioselective alkene diboration is a valuable strategy for transforming unsaturated hydrocarbons into useful chiral building blocks.
A solid and bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas has been developed, 4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (ASIF). ASIF is a shelf-stable, crystallilne reagent for the installation of the valuable SO2F functional group.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
139009-25G4061837670282
139009-2X2G4061835550739
139009-100G4061837670275
139009-2.5KG4061838125040
139009-500G4061838732606