241768
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
99%
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
chave InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter