657336
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
2,4,6-Tri(bromomethyl)benzene, Tribromomesitylene
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
94-99 °C
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1cc(CBr)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9Br3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H,4-6H2
chave InChI
GHITVUOBZBZMND-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
657336-10G | 4061832733463 |
657336-5G | 4061832733470 |