473340
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine
98%
Sinônimo(s):
1,3,5-Triacryloyl-s -triazine, 1,3,5-Triacryloylhexahydro-s -triazine, 1,3,5-Triacryloylhexahydrotriazine, Tri(N -acryloyl)hexahydrotriazine, Triacrylformal
Ensaio
98%
pf
156 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)N1CN(CN(C1)C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-10(16)13-7-14(11(17)5-2)9-15(8-13)12(18)6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
chave InChI
FYBFGAFWCBMEDG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
473340-250G | |
473340-50G | 4061832928883 |