114235
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
98%
Sinônimo(s):
1,3,5-Tri-2-propen-1-yl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H ,3H ,5H )-trione, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Triallylisocyanurate, 1,3,5-Triallylisocyanuric acid, 1,3,5-Tris-2′-propenylisocyanuric acid, Triallyl isocyanurate
Ensaio
98%
contém
500 ppm tert-butylhydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
pb
149-152 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCN1C(=O)N(CC=C)C(=O)N(CC=C)C1=O
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
chave InChI
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A crosslinking agent or additive in the synthesis of polylactic acid /flax composite materials to enhance their properties and performance under gamma irradiation.
- A monomer in the synthesis of flexible ionogels with good mechanical properties via in situ thiol-ene photopolymerization with trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate). These ionogels further find applications in electrochemical capacitors.
- A monomer in the fabrication of the shape memory polymer substrates.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Progress in Development of Dental Restorative Materials