381489
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate)
≥95.0%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethylolpropane-tris(3-mercaptopropionate), 2,2-Bis(3-sulfanylpropanoyloxymethyl)butyl 3-sulfanylpropanoate, Trimethylolpropane tris(β-mercaptopropionate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropanoate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropropionate)
Ensaio
≥95.0%
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
220 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
thiol
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS
InChI
1S/C15H26O6S3/c1-2-15(9-19-12(16)3-6-22,10-20-13(17)4-7-23)11-21-14(18)5-8-24/h22-24H,2-11H2,1H3
chave InChI
IMQFZQVZKBIPCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of hydrogels, via crosslinking inulin derivatives.
- Construction of porous hybrid monolithic materials.
- As monomer for the preparation of a new thiol-ene based polymeric fluorescence sensor, via photo initiated polymerization.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
381489-100ML | 4061831961256 |
381489-500ML | 4061831961263 |