246808
Trimethylolpropane triacrylate
contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, technical grade
Sinônimo(s):
TMPTA
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
contém
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O6/c1-5-12(16)19-9-15(8-4,10-20-13(17)6-2)11-21-14(18)7-3/h5-7H,1-3,8-11H2,4H3
chave InChI
DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Poly(trimethylolpropane triacrylate/Al(PTMPTA/Al) nanocomposites by in situ solution polymerization.
- Cross-linkable acrylamide/crotonic acid water retainer hydrogels.
- Polymer electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
382.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
194.5 °C - closed cup