392103
Isobornyl acrylate
technical grade, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
Acrylic acid isobornyl ester, IBA
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
119-121 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@@](C)([C@@H](C1)OC(=O)C=C)C2(C)C
InChI
1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
chave InChI
PSGCQDPCAWOCSH-OUJBWJOFSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
392103-500ML | 4061837405297 |
392103-100ML | 4061831981339 |
392103-1L | 4061831981346 |