Key Documents
496952
Sigma-Aldrich
2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
Sinônimo(s):
2-(N -Butylcarbamoyloxy)ethyl acrylate, 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH2CH2O2CNH(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-3-5-6-11-10(13)15-8-7-14-9(12)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3,(H,11,13)
chave InChI
FLKHVLRENDBIDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Well-Tunable, 3D-printable, and Fast Autonomous Self-Healing Elastomers: This study discusses the use of 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate monomer, which was purified to remove inhibitors through a basic Al2O3 column. The monomer′s properties contribute to developing self-healing elastomers (B Li, S Ge, X Zhao, Q Chen, J Tian, D Hun, 2023 - Elsevier). Read more.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)